Learn More
Cole-Parmer™ Cabezal de bomba de pistón sin válvulas RH serie FMI
Código de producto. 15592173 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 10 a 100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15592173 De 10 a 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15592173 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0711765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1325.31€ / paquete de 1
    Ahorro 539.69€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las bombas de pistón sin válvulas requieren un mantenimiento bajo y sufren menos agarres y obstrucciones en el pistón. Gracias a su pieza móvil única, se produce menos desviación con el tiempo, lo que garantiza millones de ciclos de bombeo fiable y repeti
  • El desplazamiento mínimo proporciona una precisión excelente
  • Totalmente ajustable de cero al máximo
Especificaciones
Descripción Cabezal de bomba de pistón sin válvulas
Caudal De 10 a 100 μl
Presión máxima 100 psi