Learn More
FM-381, MedChemExpress
Código de producto. 16453698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453698 10 mg 10 miligramos
16450087 50 mg 50 miligramos
16446437 5 mg 5 miligramos
16444776 100 mg 100 miligramos
16422836 25 mg 25 miligramos
16410076 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16453698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102046
MedChemExpress FM-381 is a potent covalent reversible inhibitor of JAK3 targeting the unique Cys909. FM-381 has an IC50 of 127 pM for JAK3, with 410, 2700 and 3600-fold selectivity over JAK1, JAK2 and TYK2, respectively.
FM-381 is a potent covalent reversible inhibitor of JAK3 targeting the unique Cys909. FM-381 has an IC50 of 127 pM for JAK3, with 410, 2700 and 3600-fold selectivity over JAK1, JAK2 and TYK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FM-381
CAS 2226521-65-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (19.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=NC3=CN=C(NC=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)O1)=O)C
Peso molecular (g/mol) 428.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.49
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation