Learn More
Fluxapiroxad 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313861 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313861 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13875000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluxapyroxad
CAS 907204-31-3
Nombres de analitos o componentes Fluxapyroxad
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H12 F5 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12F5N3O/c1-26-8-11(16(25-26)17(22)23)18(27)24-14-5-3-2-4-10(14)9-6-12(19)15(21)13(20)7-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
SMILES Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2c3cc(F)c(F)c(F)c3)c(n1)C(F)F
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-1-metil-N-[2-(3,4,5-trifluorofenil)fenil]pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 381.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0901 g/mol