Learn More
Fluxametamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317637 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317637 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13874000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluxametamide
CAS 928783-29-3
Nombres de analitos o componentes Fluxametamide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H16 Cl2 F3 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[(methoxyamino)methylene]-2-methylbenzamide, 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydroisoxazol-3-yl]-N-[(methoxyimino)methyl]-2-methylbenzamide, Fluxametamide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16Cl2F3N3O3/c1-11-5-12(3-4-16(11)18(29)26-10-27-30-2)17-9-19(31-28-17,20(23,24)25)13-6-14(21)8-15(22)7-13/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H,26,27,29)
SMILES CON=CNC(=O)c1ccc(cc1C)C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(Cl)c3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-1,2-oxazol-3-il]-N-(metoxiiminometil)-2-metilbenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 474.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.0521 g/mol