Learn More
Fluvoxcetona, TRC
Código de producto. 30003977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003977 250 mg 250 miligramos
30010293 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF603700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61718-80-7
Fórmula molecular C13 H15 F3 O2
Peso molecular (g/mol) 260.25
Sinónimo 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 5-metaxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentán-1-uno
SMILES COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxketone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1024