Learn More
Fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30009289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009289 25 mg 25 miligramos
30007994 50 mg 50 miligramos
30006988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF60350125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54739-18-3
Peso molecular (g/mol) 318.33
Sinónimo 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, Fluvoxamine
Nombre IUPAC 2-[(E)-[5-metaxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]amino]oxietanolamina
SMILES COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H21 F3 N2 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21F3N2O2/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3/b20-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1555
Porcentaje de pureza >95%