Learn More
Fluvoxamine, MedChemExpress
Código de producto. 16498338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16498338 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16498338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0103
MedChemExpress Fluvoxamine (DU-23000) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Fluvoxamine (DU-23000) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine
Forma física Oil
CAS 54739-18-3
Color Colorless
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21F3N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo DU-23000
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (502.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 318.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Porcentaje de pureza 98.99%