Learn More
Tocris Bioscience™ Fluvoxamine maleate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18073892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073892 50 mg 50 miligramos
18004162 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18073892 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1033/50
5-HT reuptake inhibitor
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61718-82-9
Fórmula molecular C19H25F3N2O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.41
Pureza >99%
Peso molecular 434.41