Learn More
Maleato de fluvoxamina, Mikromol™
Descripción
Maleato de fluvoxamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluvoxamine maleate |
| CAS | 61718-82-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluvoxamine maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1- |
| SMILES | COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(E)-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentiliden]amino]oxietanamina |
| Mostrar más |