Learn More
Fluvoxamine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16408348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16408348 10 mg 10 miligramos
16404237 50 mg 50 miligramos
16448096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16408348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0103A
MedChemExpress Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25F3N2O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo DU-23000 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.20 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (46.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 434.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.41
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation