Learn More
Maleato de fluvoxamina Lipomed
Código de producto. 30462382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30462382 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462382 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFLV1796MA50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Maleato de fluvoxamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Nombres de analitos o componentes Fluvoxamine maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Sinónimo Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1 E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1 E)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(E)-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentiliden]amino]oxietanamina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 434.41
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1665 g/mol