Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maleato de fluvoxamina
Código de producto. 15892474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15892474 1 g 1 g
15802484 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15892474 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462350010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61718-82-9
Fórmula molecular C19H25F3N2O6
Peso molecular (g/mol) 434.41
Número MDL MFCD00269809,MFCD00269809
Clave InChI LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Nombre IUPAC ácido (2Z)-but-2-enedioico; (E)-(2-aminoetoxi)({5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno})amina
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.COCCCC\C(=N/OCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Color Transparente
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in chloroform and ethanol, soluble in methanol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.41
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluvoxamine maleate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluvoxamine maleate