Learn More
Fluvoxamina EP Impureza I, Mikromol™
Descripción
Fluvoxamina EP Impureza I
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine |
| CAS | 61747-22-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H16 F3 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoro-methyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine, Fluvoxamine Maleate Imp. I (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3/b17-12+ |
| SMILES | COCCCC\C(=N/O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]hidroxilamina |
| Mostrar más |