Learn More
Ácido fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30406947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406947 1 mg
30406677 5 mg
30391999 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6034901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88699-91-6
Fórmula molecular C14 H17 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 318.29
Nombre IUPAC (5E)-5-(2-aminoetoxiimino)-5-[4-(trifluorometil)fenil]ácido pentanoico
SMILES NCCO\N=C(/CCCC(=O)O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17F3N2O3/c15-14(16,17)11-6-4-10(5-7-11)12(19-22-9-8-18)2-1-3-13(20)21/h4-7H,1-3,8-9,18H2,(H,20,21)/b19-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1191
Porcentaje de pureza >95%