Learn More
Tocris Bioscience™ Fluvastatin sodium
Descripción
Orally active, potent and competitive HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 40 -100 nM at human liver microsomes). Inhibits vascular smooth muscle proliferation in vitro (IC50 = 70 nM) and exhibits antihypercholesterolemic and antioxidant activity in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluvastatin sodium |
| CAS | 93957-55-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C24H25FNNaO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.45 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 433.46 |