Learn More
Sal sódica de Fluvastatina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412202 5 g 5 g
15402202 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93957-55-2 | C24H25FNNaO4 | 433.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93957-55-2
Fórmula molecular C24H25FNNaO4
Peso molecular (g/mol) 433.46
Número MDL MFCD00929076
Clave InChI ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Sinónimo fluvastatin sodium, sodium 3s,5r-7-3-4-fluorophenyl-1-propan-2-yl-1h-indol-2-yl-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
PubChem CID 66587062
SMILES [Na+].CC(C)N1C(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)=C(C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvastatin sodium salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L.
Nombre IUPAC sodio;(3S,5R)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-propan-2-ilindol-2-il]3,5-dihidroxihept-6-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.45
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)