Learn More
Sal Sódica de Fluvastatina (Estereoquímica Relativa), TRC
Código de producto. 30012815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012815 500 mg 500 miligramos
30011099 250 mg 250 miligramos
30011703 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF601250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93957-55-2
Fórmula molecular C24 H25 F N O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 433.45
Sinónimo Fluvastatin Sodium, (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt (1:1), [R*,S*-(E)]-(±)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt, (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt, Almastatin, Canef, Cranoc, Fluindostatin, Fluvastatin sodium, Fractal, Lescol, Lescol XL, Lochol, Locol, Vastin, XU 62-320
Nombre IUPAC sodio; (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-propano-2-ilindol-2-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato
SMILES [Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvastatin Sodium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1665