Learn More
Sal sódica de N-etilo de fluvastatina (impureza de fluvastatina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluvastatin N-Ethyl Sodium Salt (Fluvastatin Impurity) |
| CAS | 93936-64-2 |
| Fórmula molecular | C23H23FNNaO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6-Heptenoic acid, 7-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3R,5S,6E)-rel-, 6-Heptenoic acid, 7-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, [R*,S*-(E)]- (9CI), 6-Heptenoic acid, 7-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, [R*,S*-(E)]-(±)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24FNO4.Na/c1-2-25-20-6-4-3-5-19(20)23(15-7-9-16(24)10-8-15)21(25)12-11-17(26)13-18(27)14-22(28)29;/h3-12,17-18,26-27H,2,13-14H2,1H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b12-11+;/t17-,18-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCn1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | sodio;(E,3R,5S)-7-[1-etil-3-(4-fluorofenil)indol-2-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 419.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.1509 |