Learn More
Éster isopropílico de fluvastatina, Mikromol™
Código de producto. 30052083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052083 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052083 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0676.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de fluvastatina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvastatin Isopropyl Ester
CAS 615263-39-3
Nombres de analitos o componentes Fluvastatin Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H32 F N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C27H32FNO4/c1-17(2)29-24-8-6-5-7-23(24)27(19-9-11-20(28)12-10-19)25(29)14-13-21(30)15-22(31)16-26(32)33-18(3)4/h5-14,17-18,21-22,30-31H,15-16H2,1-4H3/b14-13+/t21-,22-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3n1C(C)C
Nombre IUPAC (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-propan-2-ilindol-2-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 453.55
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.2315 g/mol