Learn More
Éster etílico de fluvastatina, Mikromol™
Código de producto. 30052357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052357 25 mg 25 miligramos
18073810 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052357 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0676.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de fluvastatina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvastatin Ethyl Ester
CAS 615263-37-1
Nombres de analitos o componentes Fluvastatin Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H30 F N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30FNO4/c1-4-32-25(31)16-21(30)15-20(29)13-14-24-26(18-9-11-19(27)12-10-18)22-7-5-6-8-23(22)28(24)17(2)3/h5-14,17,20-21,29-30H,4,15-16H2,1-3H3/b14-13+/t20-,21-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3n1C(C)C
Nombre IUPAC (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-propan-2-ilindol-2-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 439.52
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.2159 g/mol