Learn More
Sal sódica de fluvastatina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluvastatin-d7 Sodium Salt |
| CAS | 1260178-87-7 |
| Fórmula molecular | C24H18D7FNNaO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl-d7)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt, Fluindostatin-d7, XU 62-320-d7, Lescol-d7, Lipaxan-d7, Primexin-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1/i1D3,2D3,3D,6D,15D; |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(/C=C/[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C3=C2C=CC=C3.[Na+] |
| Peso molecular (g/mol) | 440.49 |