Learn More
Fluvastatina 3-Oxo-4,6-dieno O-tert-Éster de Butilo, TRC
Código de producto. 30400912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400912 25 mg
30400085 10 mg
30400775 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF60130025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920275-08-7
Fórmula molecular C28 H30 F N O3
Peso molecular (g/mol) 447.541
Sinónimo (4E,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-oxo-4,6-heptadienoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nombre IUPAC tert-butilo (4E,6E)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-propano-2-ilindol-2-il]-3-oxohepta-4,6-dienoato
SMILES CC(C)n1c(\C=C\C=C\C(=O)CC(=O)OC(C)(C)C)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvastatin 3-Oxo-4,6-diene O-tert-Butyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30FNO3/c1-19(2)30-24-12-9-7-11-23(24)27(20-14-16-21(29)17-15-20)25(30)13-8-6-10-22(31)18-26(32)33-28(3,4)5/h6-17,19H,18H2,1-5H3/b10-6+,13-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.221