Learn More
τ-Fluvalinato (mezcla de 2 diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tau-Fluvalinate |
| CAS | 102851-06-9 |
| Fórmula molecular | C26 H22 Cl F3 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Apistan, Fluvarol, Fluwarol, Klartan, Mavrik, Mavrik 25EC, Mavrik 2E, Mavrik Aquaflow, Mavrik EW, Minadox, Spur, Spur 22EW, Tau-fluvalinate, τ-Fluvalinate, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl D-Valine ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Nombre IUPAC | [Ciano-(3-fenoxifenil)metil] (2R)-2-[2-cloro-4-(trifluorometil)anilino]-3-metilbutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 502.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.1271 |