Learn More
Fluvalinato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316598 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316598 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13869900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvalinate
CAS 69409-94-5
Nombres de analitos o componentes Fluvalinate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C26 H22 Cl F3 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo DL-Valine, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Fluvalinate, Fluvalinate I, Fluvalinate II, ZR 3210
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3
SMILES CC(C)C(Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-(trifluorometil)anilino]-3-metilbutanoato de [ciano-(3-fenoxifenil)metil]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 502.91
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.1271 g/mol