Learn More
Flutrimazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flutrimazole |
| CAS | 119006-77-8 |
| Fórmula molecular | C22 H16 F2 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 1-[(2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-, 1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole, Flutrimazole, UR 4056 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-fluorofenil)-(4-fluorofenil)-fenilmetil]imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 346.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.1282 |