Learn More
Flutrimazol, Mikromol™
Código de producto. 17949749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17949749 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17949749 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3598.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flutrimazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutrimazole
CAS 119006-77-8
Nombres de analitos o componentes Flutrimazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H16 F2 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flutrimazole, (RS)-1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4
Nombre IUPAC 1-[(2-fluorofenil)-(4-fluorofenil)-fenilmetil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 346.37
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1282 g/mol