Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flutriafol |
| CAS | 76674-21-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8155287 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 130°C |
| Sinónimo | α-(2-fluorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol; (RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.29 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |