Learn More
Flutolanil, TRC
Código de producto. 17991735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991735 5 g 5 g
17953355 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5994305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66332-96-5
Fórmula molecular C17 H16 F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 323.31
Sinónimo N-[3-(1-Methylethoxy)phenyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide, 3'-Isopropoxy-2-trifluoromethylbenzanilide, Flutolanil, Moncoat, Moncut, ProStar, Benzamide, N-[3-(1-methylethoxy)phenyl]-2-(trifluoromethyl)-
Nombre IUPAC N-(3-propan-2-iloxifenil)-2-(trifluorometil)benzamida
SMILES CC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutolanil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-13-7-5-6-12(10-13)21-16(22)14-8-3-4-9-15(14)17(18,19)20/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1133
Porcentaje de pureza >95%