Learn More
Propionato de fluticasona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15750919 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15750919 500 mg 500 miligramos
15740919 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15750919 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462105000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80474-14-2
Fórmula molecular C25H31F3O5S
Peso molecular (g/mol) 500.57
Clave InChI WMWTYOKRWGGJOA-ZHLGSTKJSA-N
PubChem CID 91820603
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluticasone propionate
Punto de fusión 272°C to 273°C
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.57