Learn More
Propionato de fluticasona, Mikromol™
Descripción
Propionato de fluticasona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluticasone Propionate |
| CAS | 80474-14-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluticasone Propionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H31 F3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fluticasone propionate, 6alpha,9-Difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alpha-yl propanoate, CCI 18781, Compound A (fluticasone propionate related), CCI 18781, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF |
| Nombre IUPAC | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanilcarbonil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Mostrar más |