Learn More
Fluticasona Furoato, TRC
Código de producto. 17952735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952735 5 mg 5 miligramos
17902655 50 mg 50 miligramos
17934145 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5995105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 397864-44-7
Fórmula molecular C27 H29 F3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 538.58
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, S-(fluoromethyl) ester, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester, Allermist, Avamys, Fluticasone furoate, Furamist, GSK 685 698, GW 685698X, Veramyst
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanilcarbonil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] furan-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)SCF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluticasone Furoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.1637
Porcentaje de pureza >95%