Learn More
Acetato de fluticasona, TRC
Código de producto. 30006990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006990 100 mg 100 miligramos
17971745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF599450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80474-24-4
Fórmula molecular C24 H29 F3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 486.54
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 17-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, S-(fluoromethyl) ester, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-, 6alpha,9-difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alpha-yl acetate, Fluticasone acetate, Fluticasone Propionate Imp. C (EP), CAF (GW694301X), GW 872664X, TAF (GW675713X), 6-des-fluoro 698 (GW836850X), GSK465433A and GSK1322631A, 5-chloro-furoyl 698 (GSK180878A), TA-TAF dimer (GW871519X), unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), fluticasone acetate (CCI 22341), dithio (GR 269949X)
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanicarbonilo)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] acetato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)SCF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluticasone acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29F3O5S/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,27)19(30)10-22(15,4)24(12,32-13(2)28)20(31)33-11-25/h5-6,8,12,15-16,18-19,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.1688
Porcentaje de pureza >95%