Learn More
Fluticasona 21-isobutirato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluticasone 21-Isobutyrate |
| CAS | 1648562-63-3 |
| Fórmula molecular | C26 H33 F3 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-(((fluoromethyl)thio)carbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Isobutyrate, Fluticasone Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33F3O5S/c1-13(2)21(32)34-26(22(33)35-12-27)14(3)8-16-17-10-19(28)18-9-15(30)6-7-23(18,4)25(17,29)20(31)11-24(16,26)5/h6-7,9,13-14,16-17,19-20,31H,8,10-12H2,1-5H3/t14-,16+,17+,19+,20+,23+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=O)O[C@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropanoato de [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanilcarbonil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 514.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.2001 |