Learn More
Ácido Beta-Carboxílico Fluticasona 17, TRC
Código de producto. 30137685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137685 100 mg 100 miligramos
30012017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF599490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28416-82-2
Fórmula molecular C21 H26 F2 O5
Peso molecular (g/mol) 396.42
Sinónimo 6α,9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic Acid, Fluticasone 17β-Carboxylic Acid, Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-, (6α,11β,16α,17α)-, Androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 6α,9-difluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3-oxo- (8CI), (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11β,17α-Dihydroxy-6α,9α-difluoro-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 6α,9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methylpregna-3-oxo-1,4-diene-17β-carboxylic acid
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26F2O5/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,28)17(26)27/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,28H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,27)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1748
Porcentaje de pureza >95%