Learn More
Fluticasona 17Beta-Ácido Carbonilsulfénico 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30138388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138388 100 mg 100 miligramos
17962395 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF599480100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948566-12-9
Fórmula molecular C24 H30 F2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 484.55
Sinónimo Fluticasone Propionate Imp. B (EP), 6alpha,9-Difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-dien-17beta-carbo(thioperoxoic) SO-Acid, [[6alpha,9-Difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-dien-17beta-yl]carbonyl]sulphenic Acid
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hidroxi-17-hidroxisulfanilcarbonil-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-IL] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluticasone 17beta-Carbonylsulfenic Acid 17-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30F2O6S/c1-5-19(29)32-24(20(30)33-31)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28,31H,5,8,10-11H2,1-4H3/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.1731
Porcentaje de pureza >95%