Learn More
Fluticasona 17-(((Fluorometil)tio)carbonil) Ácido furano-2-carboxílico 11-oxo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluticasone 17-(((Fluoromethyl)thio)carbonyl) Furan-2-carboxylic Acid 11-Oxo |
| CAS | 397864-56-1 |
| Fórmula molecular | C27 H27 F3 O6 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (6S,8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-(((fluoromethyl)thio)carbonyl)-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl furan-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H27F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)SCF |
| Nombre IUPAC | [(6S,8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanilcarbonil)-10,13,16-trimetil-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] furan-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 536.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.148 |