Learn More
Flutianil, TRC
Código de producto. 30004096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004096 5 mg 5 miligramos
30009226 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5994255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 958647-10-4
Fórmula molecular C19 H14 F4 N2 O S2
Peso molecular (g/mol) 426.45
Sinónimo Acetonitrile, 2-[[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thio]-2-[3-(2-methoxyphenyl)-2-thiazolidinylidene]-, (2Z)-, (2Z)-2-[[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thio]-2-[3-(2-methoxyphenyl)-2-thiazolidinylidene]acetonitrile, Flutianil, OK 5203, V 10118
Nombre IUPAC (2Z)-2-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]sulfanil-2-[3-(2-metoxifenil)-1,3-tiazolidina-2-ilideno]acetonitrilo
SMILES COc1ccccc1N2CCS/C/2=C(\Sc3cc(ccc3F)C(F)(F)F)/C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutianil
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F4N2OS2/c1-26-15-5-3-2-4-14(15)25-8-9-27-18(25)17(11-24)28-16-10-12(19(21,22)23)6-7-13(16)20/h2-7,10H,8-9H2,1H3/b18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.048