Learn More
Flutiacet-metil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311983 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311983 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13862000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluthiacet-methyl
CAS 117337-19-6
Nombres de analitos o componentes Fluthiacet-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 Cl F N3 O3 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClFN3O3S2/c1-23-13(21)8-24-12-7-11(10(17)6-9(12)16)18-14-19-4-2-3-5-20(19)15(22)25-14/h6-7H,2-5,8H2,1H3
SMILES COC(=O)CSc1cc(N=C2SC(=O)N3CCCCN23)c(F)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-fluoro-5-[(3-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-[1,3,4]tiadiazolo[3,4-a]piridazin-1-ilideno)amino]fenil]sulfanilacetato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 403.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0227 g/mol