Learn More
BRAND™ Embudo de tubo corto acanalado
Código de producto. 10141391 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
20,0 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10141391 20,0 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10141391 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 145638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Boro 3.3. Para una filtración rápida.
  • En ángulo de 60°
  • Borde superior pulido al fuego o esmerilado.
  • Vástago corto
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Diámetro del área superior (métrico) 20,0 mm
    Diámetro del tubo (métrico) 2,6 cm
    Ángulo 60°
    Longitud del tubo (métrico) 17,5 cm
    Cantidad 1