Learn More
BRAND™ Embudos de PP con el interior acanalado
Código de producto. 10528331 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45 mm
100 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10528331 100 mm 1 PCS
10190321 180 mm cada uno
10180131 45 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10528331 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 148235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El acanalamiento externo permite la salida del aire durante la filtración.
  • Fabricados con polipropileno para una buena resistencia química
  • Para la filtración rápida
  • En ángulo de 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 11 mm
Material Polipropileno
Ángulo 60°
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Filtración rápida
Longitud del tubo (métrico) 82 mm
Cantidad 1/paq.
Tipo de producto Embudo