Learn More
Tocris Bioscience™ Flutax 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18074842 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18074842 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2226/1
Fluorescent taxol derivative; microtubule stain
Flutax 1 is a a fluorescent taxol derivative that binds to the taxol microtubule binding site with high affinity (Ka ∼ 107M-1). Can be used for direct imaging of the microtubule cytoskeleton. Absorption, fluorescence and fluorescence decay of Flutax 1 in solution are pH sensitive. Excitation maximum ∼ 495 nm; emission maximum ∼ 520 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutax 1
CAS 191930-58-2
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C71H66N2O21
Formula Weight (peso de la fórmula) 1283.3
Pureza >98%
Peso molecular 1283.302