Learn More
Flutamida, TRC
Código de producto. 30388922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388922 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30388922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5988505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutamide
CAS 13311-84-7
Fórmula molecular C11 H11 F3 N2 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, α,α,α-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, Flutamide, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
SMILES CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 276.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0722