Learn More
Tocris Bioscience™ Flutamide
Descripción
Flutamide is a non-steroidal antiandrogen; competitive antagonist of the androgen receptor. Blocks the biological activity of testosterone in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flutamide |
| CAS | 13311-84-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C11H11F3N2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.21 |
| Pureza | 98% |
| Peso molecular | 276.22 |