Learn More
Flutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16480758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480758 5 g 5 g
16422039 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0022
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Flutamide is an antiandrogen drug, with its active metablolite binding at androgen receptor with Ki values of 55 nM, and primarily used to treat prostate cancer.
Flutamide is an antiandrogen drug, with its active metablolite binding at androgen receptor with Ki values of 55 nM, and primarily used to treat prostate cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutamide
Forma física Solid
CAS 13311-84-7
Color Yellow
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H11F3N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SCH 13521
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (362.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 276.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.21
Porcentaje de pureza 99.53%