Learn More
Flutamida, LoGiCal
Código de producto. 30457609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457609 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457609 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0161.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutamide
CAS 13311-84-7
Nombres de analitos o componentes Flutamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H11 F3 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 276.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276,0722 g/mol