Specifications
| Vector alfa | FLUTAMIDE |
| Nombre del producto químico o material | Flutamide |
| Punto de fusión | 110.0°C to 114.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Envase | frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | insoluble aq. soln. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.21 |
| Forma física | polvo |