Learn More
Flusulfinam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flusulfinam |
| CAS | 2428458-82-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14H13F4N3O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoro-N-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-(propylsulfinyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide, Flusulfinam, Suflufenam, Daopurui™ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13F4N3O3S/c1-3-6-25(23)11-9(14(16,17)18)5-4-8(10(11)15)12(22)19-13-21-20-7(2)24-13/h4-5H,3,6H2,1-2H3,(H,19,21,22) |
| SMILES | CCCS(=O)c1c(F)c(ccc1C(F)(F)F)C(=O)Nc2oc(C)nn2 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-propilsulfinil-4-(trifluorometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 379.33 |
| Mostrar más |