Learn More
Flusilazol, TRC
Código de producto. 30394975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394975 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30394975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5988001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flusilazole
CAS 85509-19-9
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 Si
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-[[Bis(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Benocarp, Bis(4-fluorophenyl)methyl(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)silane, Cane Strike, Capitan, Cursor, DPD 78710F, DPX-H 6573, DPX-N 6573, Flusilazol, Flusilazole, Genie, Genie (fungicide), Genie 25, Lyric, Nustar, Olymp, Olymp 10EX, Punch, Punch (pesticide), Punch 40EC, Punch Bis, Sanction
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3
SMILES C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC bis(4-fluorofenil)-metil-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano
Peso molecular (g/mol) 315.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1003