Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flurprimidol
Código de producto. 17291306 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291306 100 mg 100 miligramos
17201316 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291306 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56425-91-3 | C15H15F3N2O2, C15H15F3N2O2 | 312.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56425-91-3
Fórmula molecular C15H15F3N2O2
Specifications
Nombre del producto químico o material Flurprimidol
Cantidad 100 mg
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión De 93,0 °C a 97,0 °C
Punto de ebullición de 264,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,29
Clave InChI VEVZCONIUDBCDC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(O)(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)C1=CN=CN=C1
Nombre IUPAC 2-methyl-1-(pyrimidin-5-yl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 312.29