Learn More
Flurprimidol, TRC
Código de producto. 30135544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135544 500 mg 500 miligramos
30135465 25 mg 25 miligramos
17937139 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598825500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56425-91-3
Fórmula molecular C15 H15 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 312.29
Sinónimo α-(1-Methylethyl)-α-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-5-pyrimidinemethanol, Cutless, EL 500, Flurprimidol, Topflor, α-Isopropyl-α-[p-(trifluoromethoxy)phenyl]-5-pyrimidinemethanol
Nombre IUPAC 2-metil-1-pirimidina-5-il-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propano-1-ol
SMILES CC(C)C(O)(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)c2cncnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurprimidol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1086